4-Chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypyridine hydrochloride, 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Chloro-3-methoxypicolinyl chloride hydrochloride
OR9946-25G
OR9946-5G
OR9946-100G
APOSOR9946-25GEA
759
CHF
APOSOR9946-25G
APOSOR9946-5G
APOSOR9946-100G
4-Chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypyridine hydrochloride, 90%
4-Chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypyridine hydrochloride,
Formel:
C₇H₇Cl₂NO·ClH MW: 228,504 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07369084 CAS-Nummer: 503058-51-3 |