Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Benzoyl-4-(ethoxycarbonyl)piperidine, Phenyl[4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]methanone
OR9920-10G
OR9920-25G
APOSOR9920-10GEA
105
CHF
APOSOR9920-10G
APOSOR9920-25G
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₉NO₃ MW: 261.316 g/mol Siedepunkt: 169…171 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00667804 CAS-Nummer: 136081-74-8 |