2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Hydroxy-2-methyl-6-phenyl-1,3-diazine, 4-Hydroxy-2-methyl-6-phenylpyrimidine
OR9874-1G
OR9874-250MG
APOSOR9874-1GEA
348
CHF
APOSOR9874-1G
APOSOR9874-250MG
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O MW: 186,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00179595 CAS-Nummer: 62260-39-3 |