3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-{3-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]phenyl}acetamide
OR9862-1G OR9862-500MG
APOSOR9862-1GEA 436 CHF
APOSOR9862-1G APOSOR9862-500MG
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide
Formel: C₁₄H₁₆N₂O
Melting Pt: 127…128 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659620
CAS-Nummer: 900014-85-9