2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(Morpholin-4-yl)pyridine-4-carboxaldehyde, 4-(4-Formylpyridin-2-yl)morpholine
OR9796-1G
OR9796-250MG
APOSOR9796-1GEA
358
CHF
APOSOR9796-1G
APOSOR9796-250MG
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₂ MW: 192.214 g/mol Melting Pt: 62…67 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08060524 CAS-Nummer: 864068-87-1 |