1-Methyl-4-(3-nitrobenzyl)piperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9787-10G
OR9787-1G
OR9787-5G
APOSOR9787-10GEA
415
CHF
APOSOR9787-10G
APOSOR9787-1G
APOSOR9787-5G
1-Methyl-4-(3-nitrobenzyl)piperazine 97%
1-Methyl-4-(3-nitrobenzyl)piperazine
Formel:
C₁₂H₁₇N₃O₂ MW: 235.282 g/mol Melting Pt: 49…50.5 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01466619 CAS-Nummer: 198281-54-8 |