2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-(Chlorosulphonyl)-2,4-diphenyl-1,3-thiazole
OR9759-1G OR9759-250MG
APOSOR9759-1GEA 193 CHF
APOSOR9759-1G APOSOR9759-250MG
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Formel: C₁₅H₁₀ClNO₂S₂
MW: 335,828 g/mol
Melting Pt: 172.5…173.5 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08271911
CAS-Nummer: 868755-57-1
UN: 3261
ADR: 8,III