2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2-Carboxyphenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
OR9731-1G OR9731-250MG
APOSOR9731-1GEA 172 CHF
APOSOR9731-1G APOSOR9731-250MG
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid 97%
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215,248 g/mol
Melting Pt: 125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01125264
CAS-Nummer: 92028-57-4