Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-(methylthio)benzoate
OR968327-1G OR968327-500MG
APOSOR968327-1GEA 1380 CHF
APOSOR968327-1G APOSOR968327-500MG
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₂S
MW: 261,136 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22488927
CAS-Nummer: 1824127-03-8