2-Chloro-4-iodopyridin-3-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR968326-1G
APOSOR968326-1GEA
216
CHF
APOSOR968326-1G
2-Chloro-4-iodopyridin-3-ol 97%
2-Chloro-4-iodopyridin-3-ol
Formel:
C₅H₃ClINO MW: 255,441 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD16610456 CAS-Nummer: 1207973-15-6 |