4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9681-1G
OR9681-250MG
APOSOR9681-1GEA
426
CHF
APOSOR9681-1G
APOSOR9681-250MG
4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide 97%
4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide
Formel:
C₁₂H₉BrOS Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06659059 CAS-Nummer: 128746-80-5 |