[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(Fur-2-yl)benzylamine, 2-[2-(Aminomethyl)phenyl]furan
OR9675-1G OR9675-250MG
APOSOR9675-1GEA 315 CHF
APOSOR9675-1G APOSOR9675-250MG
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine 97%
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine
Formel: C₁₁H₁₁NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213664
CAS-Nummer: 771573-25-2
UN: 2735
ADR: 8,III