2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR966497-100MG OR966497-250MG
APOSOR966497-100MGEA 90.5 CHF
APOSOR966497-100MG APOSOR966497-250MG
2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide 95+%
2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide
Formel: C₇H₁₄N₂·2BrH
MW: 288,023 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27964259
CAS-Nummer: 77415-55-5