5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR965833-10G OR965833-1G OR965833-5G
APOSOR965833-10GEA 1070 CHF
APOSOR965833-10G APOSOR965833-1G APOSOR965833-5G
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol 95%
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formel: C₇H₄N₂O₃S
MW: 196,183 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00524789
CAS-Nummer: 22876-21-7