4-Amino-2-phenylpyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Phenylpyrimidin-4-amine
OR965812-1G
OR965812-250MG
APOSOR965812-1GEA
216
CHF
APOSOR965812-1G
APOSOR965812-250MG
4-Amino-2-phenylpyrimidine 97%
4-Amino-2-phenylpyrimidine
Formel:
C₁₀H₉N₃ MW: 171,199 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11043737 CAS-Nummer: 33630-25-0 |