4,7-Diazaindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5H-Pyrrolo[2,3-b]pyrazine
OR965780-100MG OR965780-1G OR965780-250MG
APOSOR965780-100MGEA 99.3 CHF
APOSOR965780-100MG APOSOR965780-1G APOSOR965780-250MG
4,7-Diazaindole 95%
4,7-Diazaindole
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,124 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834819
CAS-Nummer: 42430-74-0