6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(6-Formylpyridin-2-yl)piperidine, 2-Formyl-6-(piperidin-1-yl)pyridine
OR9657-1G OR9657-250MG
APOSOR9657-1GEA 436 CHF
APOSOR9657-1G APOSOR9657-250MG
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08543443
CAS-Nummer: 859850-71-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III