4-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine
OR965665-1G
OR965665-250MG
APOSOR965665-1GEA
254
CHF
APOSOR965665-1G
APOSOR965665-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95%
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Formel:
C₁₂H₁₁NO MW: 185,222 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00092331 CAS-Nummer: 5938-16-9 |