2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ibufenac
OR965605-1G
APOSOR965605-1GEA 76.6 CHF
APOSOR965605-1G
2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid 95%
2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid
Formel: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,254 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00864374
CAS-Nummer: 1553-60-2