(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Ethoxyphenoxy)acetic acid
OR965595-1G OR965595-5G
APOSOR965595-1GEA 124 CHF
APOSOR965595-1G APOSOR965595-5G
(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid 95%
(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01124887
CAS-Nummer: 3251-30-7