3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965559-1G
OR965559-250MG
APOSOR965559-1GEA
758
CHF
APOSOR965559-1G
APOSOR965559-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine 98%
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine
Formel:
C₇H₁₅NO MW: 129,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07329912 CAS-Nummer: 2986-60-9 |