4-(4-Cyanophenyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-piperidin-4-ylbenzonitrile, 4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
OR965558-250MG OR965558-1G
APOSOR965558-250MGEA 76.6 CHF
APOSOR965558-250MG APOSOR965558-1G
4-(4-Cyanophenyl)piperidine
4-(4-Cyanophenyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,253 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426383
CAS-Nummer: 149554-06-3