4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(2-Methoxyethoxy)-phenylsulphonyl chloride
OR965534-1G OR965534-250MG
APOSOR965534-1GEA 326 CHF
APOSOR965534-1G APOSOR965534-250MG
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₉H₁₁ClO₄S
MW: 250,699 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09816161
CAS-Nummer: 204072-53-7
UN: 3265
ADR: 8,III