5-Aminomethyl-1H-pyridin-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965527-1G OR965527-250MG OR965527-5G
APOSOR965527-1GEA 318 CHF
APOSOR965527-1G APOSOR965527-250MG APOSOR965527-5G
5-Aminomethyl-1H-pyridin-2-one 98%
5-Aminomethyl-1H-pyridin-2-one
Formel: C₆H₈N₂O
Melting Pt: 170…200 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08274990
CAS-Nummer: 131052-84-1
UN: 3259
ADR: 8,III