3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide
OR965513-1G
OR965513-5G
APOSOR965513-1GEA
229
CHF
APOSOR965513-1G
APOSOR965513-5G
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide 95%
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide
Formel:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,189 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01168918 CAS-Nummer: 15789-03-4 |