(S)-3-Methyl-pentanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-3-Methylvaleric Acid
OR965509-1G
OR965509-5G
APOSOR965509-1GEA
94
CHF
APOSOR965509-1G
APOSOR965509-5G
(S)-3-Methyl-pentanoic acid 95%
(S)-3-Methyl-pentanoic acid
Formel:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,158 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02262177 CAS-Nummer: 1730-92-3 |