Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965497-1G OR965497-250MG OR965497-5G
APOSOR965497-1GEA 323 CHF
APOSOR965497-1G APOSOR965497-250MG APOSOR965497-5G
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanamine 96%
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanamine
Formel: C₉H₁₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05191946
CAS-Nummer: 535925-68-9