2-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965391-1G OR965391-5G
APOSOR965391-1GEA 209 CHF
APOSOR965391-1G APOSOR965391-5G
2-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 97%
2-(Methylsulphonamido)benzaldehyde
Formel: C₈H₉NO₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052341
CAS-Nummer: 94532-99-7