4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Amino-phenyl)-1,2,3-triazole
OR965381-1G OR965381-250MG
APOSOR965381-1GEA 177 CHF
APOSOR965381-1G APOSOR965381-250MG
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)aniline 95%
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)aniline
Formel: C₈H₈N₄
MW: 160,176 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09048597
CAS-Nummer: 16279-88-2