3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965324-1G OR965324-25G OR965324-5G
APOSOR965324-1GEA 87 CHF
APOSOR965324-1G APOSOR965324-25G APOSOR965324-5G
3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester 95%
3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester
Formel: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,194 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01109140
CAS-Nummer: 90087-77-7