3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(2-Carboxyethyl)-1,2-dihydro-1-methyl-2-oxoquinoxaline, 3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propionic acid
OR9652-1G OR9652-250MG
APOSOR9652-1GEA 193 CHF
APOSOR9652-1G APOSOR9652-250MG
3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
MW: 232.235 g/mol
Melting Pt: 180…182 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665740
CAS-Nummer: 1501-38-8