2,4-Dihydroxypyrido[3,2-d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965167-1G OR965167-5G
APOSOR965167-1GEA 279 CHF
APOSOR965167-1G APOSOR965167-5G
2,4-Dihydroxypyrido[3,2-d]pyrimidine 95%
2,4-Dihydroxypyrido[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,134 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18070985
CAS-Nummer: 37538-68-4