3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965138-5G
APOSOR965138-5GEA
208
CHF
APOSOR965138-5G
3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ MW: 154,167 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02169458 CAS-Nummer: 76424-47-0 |