2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR965110-1G OR965110-5G
APOSOR965110-1GEA 205 CHF
APOSOR965110-1G APOSOR965110-5G
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one 98%
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
Formel: C₉H₈BrClO
MW: 247,516 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018687
CAS-Nummer: 877-37-2