1-(2-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965106-1G
OR965106-250MG
APOSOR965106-1GEA
758
CHF
APOSOR965106-1G
APOSOR965106-250MG
1-(2-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
1-(2-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine
Formel:
C₁₁H₁₈N₂O MW: 194,273 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06655050 CAS-Nummer: 842976-90-3 |