4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(4-Formylphenoxy)pyridine
OR9651-1G OR9651-5G
APOSOR9651-1GEA 76.6 CHF
APOSOR9651-1G APOSOR9651-5G
4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97+%
4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formel: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,205 g/mol
Melting Pt: 45…46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08435899
CAS-Nummer: 194017-69-1