Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965054-1G OR965054-5G
APOSOR965054-1GEA 348 CHF
APOSOR965054-1G APOSOR965054-5G
Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine 98%
Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine
Formel: C₈H₁₁NS
MW: 153,245 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03856576
CAS-Nummer: 14471-18-2