1-(3-Pyridinyl)-1-propanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine
OR965034-1G
APOSOR965034-1GEA 166 CHF
APOSOR965034-1G
1-(3-Pyridinyl)-1-propanamine 95%
1-(3-Pyridinyl)-1-propanamine
Formel: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09802326
CAS-Nummer: 60289-67-0