3-Chloro-N-phenylpropanamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964996-1G OR964996-5G
APOSOR964996-1GEA 94 CHF
APOSOR964996-1G APOSOR964996-5G
3-Chloro-N-phenylpropanamide 97%
3-Chloro-N-phenylpropanamide
Formel: C₉H₁₀ClNO
MW: 183,635 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018971
CAS-Nummer: 3460-04-6