3-Bromophthalic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR964924-1G OR964924-5G
APOSOR964924-1GEA 29.3 CHF
APOSOR964924-1G APOSOR964924-5G
3-Bromophthalic acid 98%
3-Bromophthalic acid
Formel: C₈H₅BrO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17069368
CAS-Nummer: 116-69-8