N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964902-100MG OR964902-1G OR964902-250MG
APOSOR964902-100MGEA 219 CHF
APOSOR964902-100MG APOSOR964902-1G APOSOR964902-250MG
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine 98%
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine
Formel: C₁₀H₁₅NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01445287
CAS-Nummer: 51353-26-5