3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Methylpent-1-yn-3-amine hydrochloride
OR964685-1G
OR964685-5G
APOSOR964685-1GEA
81.9
CHF
APOSOR964685-1G
APOSOR964685-5G
3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride 95%
3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride
Formel:
C₆H₁₁N·ClH MW: 133,619 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09749829 CAS-Nummer: 108575-32-2 |