4-Isopropyloxazolidine-2,5-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964676-1G OR964676-5G
APOSOR964676-1GEA 212 CHF
APOSOR964676-1G APOSOR964676-5G
4-Isopropyloxazolidine-2,5-dione 95%
4-Isopropyloxazolidine-2,5-dione
Formel: C₆H₉NO₃
MW: 143,141 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00196817
CAS-Nummer: 2816-12-8