Ethyl 3-amino-2,2-dimethylpropanoate hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964648-1G OR964648-5G
APOSOR964648-1GEA 26.2 CHF
APOSOR964648-1G APOSOR964648-5G
Ethyl 3-amino-2,2-dimethylpropanoate hydrochloride 97%
Ethyl 3-amino-2,2-dimethylpropanoate hydrochloride
Formel: C₇H₁₅NO₂·ClH
MW: 181,66 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102231
CAS-Nummer: 80253-38-9