Azepane-1-sulphonyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964622-1G OR964622-5G
APOSOR964622-1GEA 323 CHF
APOSOR964622-1G APOSOR964622-5G
Azepane-1-sulphonyl chloride 98%
Azepane-1-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₁₂ClNO₂S
MW: 197,683 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08444495
CAS-Nummer: 41483-72-1