Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(4-Pyridyl)-3-oxopropanoate
OR964608-1G OR964608-250MG OR964608-5G
APOSOR964608-1GEA 159 CHF
APOSOR964608-1G APOSOR964608-250MG APOSOR964608-5G
Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Formel: C₉H₉NO₃
MW: 179,173 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00466380
CAS-Nummer: 829-45-8