2-Chloro-4-methylthiazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964534-10G OR964534-1G OR964534-5G
APOSOR964534-10GEA 181 CHF
APOSOR964534-10G APOSOR964534-1G APOSOR964534-5G
2-Chloro-4-methylthiazole 96%
2-Chloro-4-methylthiazole
Formel: C₄H₄ClNS
MW: 133,599 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051033
CAS-Nummer: 26847-01-8