3,4-Dichloroisothiazole-5-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964430-1G
APOSOR964430-1GEA 382 CHF
APOSOR964430-1G
3,4-Dichloroisothiazole-5-carbonitrile 95%
3,4-Dichloroisothiazole-5-carbonitrile
Formel: C₄Cl₂N₂S
MW: 179,027 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09743745
CAS-Nummer: 18480-52-9