3,4-Dichloro-5-hydroxyfuran-2(5H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964429-1G OR964429-5G
APOSOR964429-1GEA 90.5 CHF
APOSOR964429-1G APOSOR964429-5G
3,4-Dichloro-5-hydroxyfuran-2(5H)-one 97%
3,4-Dichloro-5-hydroxyfuran-2(5H)-one
Formel: C₄H₂Cl₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272415
CAS-Nummer: 766-40-5