4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR9644-1G OR9644-250MG
APOSOR9644-1GEA 612 CHF
APOSOR9644-1G APOSOR9644-250MG
4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
Formel: C₁₂H₈ClNO₂
MW: 233.65 g/mol
Melting Pt: 79.5…80.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08435898
CAS-Nummer: 51363-01-0